Få mere at vide
Benzoylchlorid, 99,5+%, ren
Artikelnummer. 10697242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697242 1 L Glasflaske 1 L
10294650 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10697242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 DKK
    417.65 DKK / 1 L
    Spare 82.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Benzoylchlorid, 99,5%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyd, benzaldehyd, alfa-chloro, benzoesyrechlorid, benzencarbonylchlorid, benzoesyre, chlorid, alfa-chlorobenzaldehyd, benzoylchlorid, ccris 802, benzoylchlorid, 2,5L, 98,5% min. (GC), 09, 182 | CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140,57 g/mol
Benzoylchlorid, 99%, C7H5ClO, CAS-nummer-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorbenzaldehyd, benzaldehyd, alfa-chlor, benzoesyrechlorid, benzencarbonylchlorid, benzoesyre, benzoesyre, benzoebenzaldehydchlorid, alpha-benzaldehyd 802, benzoylchlorid, 2,5 l, 98,5 % min. (GC), 09, 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-88-4
Molekylær formel C7H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 140.57
MDL nummer MFCD00000653
InChI nøgle PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC navn benzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl Chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1,0 °C
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 198,0 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCl
Brydningsindeks 1,5520 til 1,5540
Mængde 1 L
FN nummer 1736
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15, 1115
Specifik vægtfylde 1.21
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer, 2 mg/ml. Andre opløseligheder: nedbrydes i alkoholer og i vand, opløselig i ether, benzen; blandet med olier, kulstofdisulfid, ccl4
Viskositet 0,0012 pas (30 °C)
Formel vægt 140.57
Procent renhed 99.5%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.