Få mere at vide
Benzoylchlorid, 99,5+%, ren
Artikelnummer. 10294650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294650 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10697242 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10294650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105750025
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Benzoylchlorid, 99,5%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyd, benzaldehyd, alfa-chloro, benzoesyrechlorid, benzencarbonylchlorid, benzoesyre, chlorid, alfa-chlorobenzaldehyd, benzoylchlorid, ccris 802, benzoylchlorid, 2,5L, 98,5% min. (GC), 09, 182 | CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140,57 g/mol
Benzoylchlorid, 99%, C7H5ClO, CAS-nummer-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorbenzaldehyd, benzaldehyd, alfa-chlor, benzoesyrechlorid, benzencarbonylchlorid, benzoesyre, benzoesyre, benzoebenzaldehydchlorid, alpha-benzaldehyd 802, benzoylchlorid, 2,5 l, 98,5 % min. (GC), 09, 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-88-4
Molekylær formel C7H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 140.57
MDL nummer MFCD00000653
InChI nøgle PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC navn benzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl Chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1,0 °C
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 198,0 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCl
Brydningsindeks 1,5520 til 1,5540
Mængde 2.5 L
FN nummer 1736
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15, 1115
Specifik vægtfylde 1.21
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer, 2 mg/ml. Andre opløseligheder: nedbrydes i alkoholer og i vand, opløselig i ether, benzen; blandet med olier, kulstofdisulfid, ccl4
Viskositet 0,0012 pas (30 °C)
Formel vægt 140.57
Procent renhed 99.5%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoyl chloride