Få mere at vide
Benzoyl chloride, 98+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10117130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10117130 500 g Glasflaske 500g
10157080 5 g Glasflaske 5g
10157030 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10117130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402035000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-88-4
Molekylær formel C7H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 140.57
MDL nummer MFCD00000653
InChI nøgle PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC navn benzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl chloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1.0°C
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 198.0°C
Flammepunkt 93°C
Antændelsesrest 0.005% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCl
Brydningsindeks 1.5520 to 1.5540
Mængde 500 g
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15, 1115
Specifik vægtfylde 1.21
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Viskositet 0.0012 Pas (30°C)
Formel vægt 140.57
Procent renhed 98+%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.