Få mere at vide
Benzoxazolemethanesulfonamide-N-(6-methyl-hexanoate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoxazolemethanesulfonamide-N-(6-methyl-hexanoate) |
| CAS | 1076198-89-4 |
| Molekylær formel | C15 H20 N2 O5 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Hexanoic acid, 6-[[(2-benzoxazolylmethyl)sulfonyl]amino]-, methyl ester, Benzoxazolemethanesulfonamide-N-(6-methyl-hexanoate) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O5S/c1-21-15(18)9-3-2-6-10-16-23(19,20)11-14-17-12-7-4-5-8-13(12)22-14/h4-5,7-8,16H,2-3,6,9-11H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCCCNS(=O)(=O)Cc1oc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | methyl 6-(1,3-benzoxazol-2-ylmethylsulfonylamino)hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.39 |
| Formel vægt | 340.1093 |