Få mere at vide
Benzoxazole, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoxazole |
| CAS | 273-53-0 |
| Molekylær formel | C7H5NO |
| MDL nummer | MFCD00005765 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | C1=CC=CC2=C1N=CO2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Procent renhed | 98% |