Få mere at vide
Benzoxazol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10336070
Brand: Thermo Scientific Acros 105681000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 273-53-0 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 273-53-0
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00005765
InChI nøgle BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
PubChem CID 9228
ChEBI CHEBI:38814
IUPAC navn 1,3-benzoxazol
SMIL O1C=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoxazole
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 27°C to 30°C
Farve Brun-orange til gul
Kogepunkt 182°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 27, 42
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,sulfuric acid
Formel vægt 119.12
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.