Få mere at vide
Benzovindiflupyr, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzovindiflupyr |
| CAS | 1072957-71-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H15 Cl2 F2 N3 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Benzovindiflupyr, N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamide, Solatenol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl2F2N3O/c1-25-7-11(15(24-25)17(21)22)18(26)23-12-4-2-3-8-9-5-6-10(13(8)12)14(9)16(19)20/h2-4,7,9-10,17H,5-6H2,1H3,(H,23,26) |
| SMIL | Cn1cc(C(=O)Nc2cccc3C4CCC(C4=C(Cl)Cl)c23)c(n1)C(F)F |
| IUPAC navn | N-[11-(dichloromethylene)-3-tricyclo[6.2.1.0^{2,7}]undeca-2,4,6-trienyl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.234 |
| Vis mere |