Få mere at vide
Benzovindiflupyr, TRC
Artikelnummer. 18043630
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18043630 2.5 mg
18042030 10 mg
18042830 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2069652.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072957-71-1
Molekylær formel C18 H15 Cl2 F2 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 398.234
Synonym N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Benzovindiflupyr, N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamide, Solatenol
IUPAC navn N-[11-(dichloromethylene)-3-tricyclo[6.2.1.0^{2,7}]undeca-2,4,6-trienyl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide
SMIL Cn1cc(C(=O)Nc2cccc3C4CCC(C4=C(Cl)Cl)c23)c(n1)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzovindiflupyr
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl2F2N3O/c1-25-7-11(15(24-25)17(21)22)18(26)23-12-4-2-3-8-9-5-6-10(13(8)12)14(9)16(19)20/h2-4,7,9-10,17H,5-6H2,1H3,(H,23,26)
Formel vægt 397.056
Procent renhed >95%