Få mere at vide
Benzovindiflupyr 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314486
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314486 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314486 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10539800AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzovindiflupyr
CAS 1072957-71-1
Analyt- eller komponentnavne Benzovindiflupyr
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H15 Cl2 F2 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Benzovindiflupyr, N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamide, Solatenol
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl2F2N3O/c1-25-7-11(15(24-25)17(21)22)18(26)23-12-4-2-3-8-9-5-6-10(13(8)12)14(9)16(19)20/h2-4,7,9-10,17H,5-6H2,1H3,(H,23,26)
SMIL Cn1cc(C(=O)Nc2cccc3C4CCC(C4=C(Cl)Cl)c23)c(n1)C(F)F
IUPAC navn N-[11-(dichloromethylene)-3-tricyclo[6.2.1.0^{2,7}]undeca-2,4,6-trienyl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 398.234
Mængde 1 ml
Formel vægt 397.056 g/mol