Få mere at vide
Benzouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzouracil |
| CAS | 86-96-4 |
| Molekylær formel | C8H6N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxoquinazoline, 1,2,3,4-Tetrahydroquinazoline-2,4-dione, 2,4-Dihydroxyquinazoline, 2,4-Dioxotetrahydroquinazoline, 2,4-Quinazolinediol, Benzoyleneurea, NSC 2108, Quinazoline-2,4-dione, Quinazolinedione, y-Thymine, yT |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(12)10-7/h1-4H,(H2,9,10,11,12) |
| SMIL | O=C1NC(=O)c2ccccc2N1 |
| IUPAC navn | 1H-quinazoline-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.15 |
| Formel vægt | 162.0429 |