Få mere at vide
Benzotropin metanesulfonat
Beskrivelse
Benzotropin methanesulfonat bruges til at behandle symptomerne på Parkinsons sygdom og er i øjeblikket i kliniske forsøg for kroniske rygsmerter. Det viser antimuskariniske effekter, der kan sammenlignes med Atropin, og viser også konkurrerende antinicotinisk virkning ved nAChR (nikotinisk acetylcholinreceptor).
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselig i vand (81 mg/ml ved 25 °C), DMSO (50 mg/ml ved 25 °C), ethanol (81 mg/ml ved 25 °C) og ether (meget svagt).
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra oxiderende stoffer. Opbevar ved 4 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzotropine methanesulfonate |
| Smeltepunkt | 135 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| FN nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,1121 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (81 mg/ml ved 25 °C), DMSO (50 mg/ml ved 25 °C), ethanol (81 mg/ml ved 25 °C) og ether (meget svagt). |
| Formel vægt | 403.54 |
| Fysisk form | Fast stof |