Få mere at vide
Benzotrichlorid, 98%
Artikelnummer. 11447567
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447567 500 g 500g
11457567 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15652.36
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 98-07-7 | C7H5Cl3 | 195,47 g/mol
Det finder sin anvendelse i andre præparater af substituerede benzophenoner til benzoylering af phenoler under basiske faseoverførselsbetingelser. D,D,D-Trichlortoluen er et mellemprodukt, der udelukkende anvendes til industriel produktion af andre mellemprodukter såsom benzoylchlorid, benzotrifluorid og 2,4-dihydroxybenzophenon. α,α ,α -Trichlortoluen bruges også til bestemmelse af chlorerede toluener i spildevand fra spildevandsrensningsanlæg og tekstilindustrier ved analyse af lukket kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse i andre præparater af substituerede benzophenoner til benzoylering af phenoler under basiske faseoverførselsbetingelser. D,D,D-Trichlortoluen er et mellemprodukt, der udelukkende anvendes til industriel produktion af andre mellemprodukter såsom benzoylchlorid, benzotrifluorid og 2,4-dihydroxybenzophenon. α,α ,α -Trichlortoluen bruges også til bestemmelse af chlorerede toluener i spildevand fra spildevandsrensningsanlæg og tekstilindustrier ved analyse af lukket kredsløb.
Opløselighed Opløselighed i vand er
0,1 g/L ved 20 C.°
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængeligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-07-7
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.47
MDL nummer MFCD00000786
InChI nøgle XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
PubChem CID 7367
ChEBI CHEBI:82274
IUPAC navn trichlormethylbenzen
SMIL ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzotrichloride
Smeltepunkt -8 °C til -0,5 °C
Tæthed 1.38
Kogepunkt 90 °C til 91 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 97 °C (207 °F)
Brydningsindeks 1.557
Mængde 500 g
FN nummer UN2226
Beilstein 508152
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,1109
Formel vægt 195.48
Procent renhed 98%