Få mere at vide
Benzotriazole-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzotriazole-d4 |
| CAS | 1185072-03-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 D4 H N3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1H-Benzotriazole-4,5,6,7-d4, 1H-Benzotriazole D4 (Phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzotriazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.149 |
| Vis mere |