Få mere at vide
Benzotriazol BT, TRC
Artikelnummer. 30138566
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138566 100 g
17979374 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB206990100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70321-86-7
Molekylær formel C30 H29 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 447.57
Synonym 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-α-cumylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-dicumyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-l-phenylethyl)phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenol, 2-(3',5'-Bis(α,α-dimethylbenzyl)-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2H-benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-3,5-di(1,1-dimethylbenzyl)phenyl]-2H-benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-3,5-di(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2H-benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-3,5-di-( 1,1-dimethylbenzyl)]-2H-benzotriazole, 2-[2'-Hydroxy-3',5'-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazole, 2-[3',5'-Bis(1-methyl-1-phenylethyl)-2'-hydroxyphenyl]benzotriazole, BLS 234, Benzotriazole BT, Chiguard 234, Chisorb 234, Eversorb 234, Eversorb 76, Jinwei 234, Light Stabilizer 234, Lowilite 234, Milestab 234PD, Songsorb 2340, T 234, Tinuvin 234, Tinuvin 234D, Tinuvin 900, UV 234, UV 234 (antioxidant), UVA 234, Uvinul 3034
IUPAC navn 2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol
SMIL CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)n4nc5ccccc5n4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
Formel vægt 447.2311