missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzotriazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzotriazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 23814-12-2 |
| Molekylær formel | C7 H5 N3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Benzotriazole-5-carboxylic acid (8CI,9CI), 1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-6-carboxylic acid, 3H-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxybenzotriazole, 5-Carboxylic acid benzotriazole, Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-Benzotriazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,(H,11,12)(H,8,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc2nn[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 3H-benzotriazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.134 |
| Formel vægt | 163.038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?