missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzotriazole-5-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30337129
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337129 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2075551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H-Benzotriazole-5-carboxylic Acid
CAS 23814-12-2
Molekylær formel C7 H5 N3 O2
Mængde 1 g
Synonym 1H-Benzotriazole-5-carboxylic acid (8CI,9CI), 1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-6-carboxylic acid, 3H-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxybenzotriazole, 5-Carboxylic acid benzotriazole, Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-Benzotriazole-5-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,(H,11,12)(H,8,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc2nn[nH]c2c1
IUPAC navn 3H-benzotriazole-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 163.134
Formel vægt 163.038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.