Få mere at vide
Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)fosfoniumhexafluorfosfat, TRC
Artikelnummer. 30333825
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333825 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2070005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium Hexafluor
CAS 56602-33-6
Molekylær formel C12 H22 N6 O P . F6 P
Mængde 5 g
Synonym BOP Reagent
InChI formel InChI=1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
SMIL CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC navn benzotriazol-1-yloxy-tris(dimethylamino)fosfanium; hexafluorfosfat
Molekylvægt (g/mol) 442.28
Formel vægt 442.1235