Få mere at vide
Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-fosfoniumhexafluorfosfat, 98+%
Artikelnummer. 11936621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11936621 25 g Glasflaske 25g
10145220 1 g Glasflaske 1g
10541271 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11936621 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 209800250
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 56602-33-6 | C12H22N6OP·PF6 | 442,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56602-33-6
Molekylær formel C12H22N6OP·PF6
Molekylvægt (g/mol) 442.27
InChI nøgle MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 151348
IUPAC navn benzotriazol-1-yloxy-tris(dimethylamino)phosphanium;hexafluorphosphat
SMIL CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 136,0 °C til 140,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 06,34; 07,14
Formel vægt 442.27
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.