Få mere at vide
Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-fosfoniumhexafluorfosfat, 98+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | 136.0°C to 140.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Fieser | 06,34; 07,14 |
| Formel vægt | 442.27 |
| Procent renhed | 98+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.