Få mere at vide
Benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium Hexafluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30333389
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30333389 100 g
1 options
Artikelnummer. 30333389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB207500100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium Hexafluorophos
CAS 128625-52-5
Molekylær formel C18 H28 N6 O P . F6 P
Mængde 100 g
Synonym PyBOP
InChI formel InChI=1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
IUPAC navn benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidin-1-yl)fosfanium; hexafluorfosfat
Molekylvægt (g/mol) 520.39
Formel vægt 520.1704