Få mere at vide
Benzothiophene-5-boronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzothiophene-5-boronic acid |
| CAS | 845872-49-3 |
| Molekylær formel | C8H7BO2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BO2S/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-5,10-11H |
| SMIL | OB(O)c1ccc2sccc2c1 |
| IUPAC navn | 1-benzothiophen-5-ylboronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vægt | 178.026 |