Få mere at vide
Benzothiazole, TRC
Artikelnummer. 18080830
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18080830 500 mg
18050430 1 g
18062220 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB206640500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-16-9
Molekylær formel C7H5NS
Molekylvægt (g/mol) 135.19
Synonym Benzothiazole, 1,3-Benzothiazole, 1-Thia-3-azaindene, Benzo[d]thiazole, Benzosulfonazole, NSC 8040, Vangard BT
IUPAC navn 1,3-benzothiazole
SMIL c1ccc2scnc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzothiazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Formel vægt 135.0143
Procent renhed >95%