Få mere at vide
Benzothiazole-d4, TRC
Artikelnummer. 30337948
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30337948 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30337948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20664225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzothiazole-D4
CAS 194423-51-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7HD4NS
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2scnc2c1[2H]
IUPAC navn 4,5,6,7-tetradeuterio-1,3-benzothiazole
Molekylvægt (g/mol) 139.21
Procent renhed >95