Få mere at vide
Benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10570984 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10436970 5 mL Glasflaske 5ml
10446970 250 mL Glasflaske 250ml
10133000 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10570984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146390025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-16-9
Molekylær formel C7H5NS
Molekylvægt (g/mol) 135.18
MDL nummer MFCD00005775
InChI nøgle IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
IUPAC navn 1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzothiazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2°C
Farve Brun til brun-gul
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 231°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6410 to 1.644
Mængde 2.5 L
Fieser 15,20
Merck Index 15, 1110
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and carbon disulfide
Formel vægt 135.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske