Få mere at vide
Benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454270
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454270 250 g 250g
11444270 50 g 50g
11434270 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10380.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.184 g/mol
Det er en interessant carbonylækvivalent og reagerer med aldehyder eller ketoner for at danneα -hydroxycarbonylforbindelser. Benzothiazol bruges som et kemisk mellemprodukt i organisk syntese. Det er en forløber for gummiacceleratorer og en komponent af cyaninfarvestoffer. Det bruges også som smagsstof. Det bruges også som smag, antimikrobielt middel og komponent i cyaninfarvestoffer. Dens derivater bruges som gummiacceleratorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en interessant carbonylækvivalent og reagerer med aldehyder eller ketoner for at danneα -hydroxycarbonylforbindelser. Benzothiazol bruges som et kemisk mellemprodukt i organisk syntese. Det er en forløber for gummiacceleratorer og en komponent af cyaninfarvestoffer. Det bruges også som smagsstof. Det er blevet brugt som et antimikrobielt middel i indlægssåler til sportssko. Det bruges også som smag, antimikrobielt middel og komponent i cyaninfarvestoffer. Dens derivater bruges som gummiacceleratorer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, kuldisulfid
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-16-9
Molekylær formel C7H5NS
Molekylvægt (g/mol) 135.184
MDL nummer MFCD00005775
InChI nøgle IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
IUPAC navn 1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzothiazole
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 1.241
Kogepunkt 230°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.642
Mængde 250 g
FN nummer UN2810
Beilstein 109468
Merck Index 14,1107
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Soluble in alcohol, carbon disulfide
Formel vægt 135.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzothiazole