Få mere at vide
Benzothiazole-6-carboxylic acid, 96%
Artikelnummer. 15434527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434527 1 g 1g
15444527 5 g 5g
15454527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31868.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3622-35-3 | C8H5NO2S | 179.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3622-35-3
Molekylær formel C8H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 179.19
MDL nummer MFCD00111651
InChI nøgle DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, benzo d thiazole-6-carboxylic acid, zlchem 73, pubchem9871, enamine_005417, benzothiazole-6-carboxylic, 6-benzothiazolecarboxylicacid, 6-benzothiazole carboxylic acid, cl-cob-iii-274-2
PubChem CID 601670
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-6-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzothiazole-6-carboxylic acid
Smeltepunkt 245°C to 251°C
Mængde 1 g
Formel vægt 179.2
Procent renhed 96%