Få mere at vide
Benzothiazol-6-carboxylsyre, 96%
Artikelnummer. 11936791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11936791 25 g 25g
11324083 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439700250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 3622-35-3 | C8H5NO2S | 179,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3622-35-3
Molekylær formel C8H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 179.19
MDL nummer MFCD00111651
InChI nøgle DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, benzo d thiazole-6-carboxylic acid, zlchem 73, pubchem9871, enamine_005417, benzothiazole-6-carboxylic, 6-benzothiazolecarboxylicacid, 6-benzothiazole carboxylic acid, cl-cob-iii-274-2
PubChem CID 601670
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-6-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzothiazole-6-carboxylic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 241 °C til 243 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 179.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzothiazole-6-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.