Få mere at vide
Benzothiazole-6-carbonitrile, 98%
Artikelnummer. 15495167
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495167 1 g 1g
15415177 250 mg 250mg
15405177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32454.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 58249-61-9 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58249-61-9
Molekylær formel C8H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 160.194
MDL nummer MFCD06659656
InChI nøgle WYRRTJKOMZONQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-cyanobenzothiazole, benzothiazole-6-carbonitrile, benzo d thiazole-6-carbonitrile, 6-benzothiazolecarbonitrile, 6-benzo d thiazolecarbonitrile, 6-cyanobenzothiazol, 6-cyanobenzthiazole, 6-benzothiazolecarbonitrile 6ci,9ci
PubChem CID 10607144
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-6-carbonitril
SMIL C1=CC2=C(C=C1C#N)SC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzothiazole-6-carbonitrile
Smeltepunkt 137°C to 138°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 160.2
Procent renhed 98%