Få mere at vide
Benzothiazol-2-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305425
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305425 250 mg 250mg
11395415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19631.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67748-61-2 | C8H4ClNOS | 197.636 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67748-61-2
Molekylær formel C8H4ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 197.636
MDL nummer MFCD03659697
InChI nøgle AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-2-carbonyl chloride, 2-benzothiazolecarbonyl chloride, benzo d thiazole-2-carbonyl chloride, acmc-1b36m, 2-benzothiazolecarbonylchloride, benzothiazol-2-carbonyl chloride, benzothiazole-2-carbonyl chloride ., 2-benzothiazolecarbonyl chloride 9ci, benzothiazole-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2776254
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-2-carbonylchlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Smeltepunkt 113°C to 115°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Beilstein 130990
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 197.64
Procent renhed 95%