Få mere at vide
Benzoquinonium Chloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459531
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30459531 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459531 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1830.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoquinonium Chloride
CAS 311-09-1
Analyt- eller komponentnavne Benzoquinonium Chloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C34 H50 N4 O2 . 2 Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ammonium, [p-benzoquinon-2,5-ylenebis(iminotrimethylene)]bis[benzyldiethyl-, dichloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N'-[(3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diyl)bis(imino-3,1-propanediyl)]bis[N,N-diethyl-, dichloride (9CI), [p-Benzoquinon-2,5-ylenebis(iminotrimethylene)]bis[benzyldiethylammonium chloride] (6CI,7CI), 2,5-Bis(3-diethylaminopropylamino)benzoquinone bis(benzyl chloride), Amilyt, Benzoquinonium chloride, Mytolon, Win 2747, Benzenemethanaminium, N,N'-[(3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diyl)bis(imino-3,1-propanediyl)]bis[N,N-diethyl-, chloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C34H48N4O2.2ClH/c1-5-37(6-2,27-29-17-11-9-12-18-29)23-15-21-35-31-25-34(40)32(26-33(31)39)36-22-16-24-38(7-3,8-4)28-30-19-13-10-14-20-30;;/h9-14,17-20,25-26H,5-8,15-16,21-24,27-28H2,1-4H3;2*1H
Løsningstype Neat
SMIL [Cl-].[Cl-].CC[N+](CC)(CCCNC1=CC(=O)C(=CC1=O)NCCC[N+](CC)(CC)Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
IUPAC navn benzyl-[3-[[4-[3-[benzyl(diethyl)azaniumyl]propylamino]-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]amino]propyl]-diethylazanium;dichloride
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 617.69
Mængde 5 mg
Formel vægt 616.3311 g/mol