Få mere at vide
Benzopurpurin 4B, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486629
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486629 100 g 100g
15476629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64901.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 992-59-6 | C34H26N6Na2O6S2 | 724.718 g/mol
Benzopurpurine 4B er en biologisk farvning og pH-indikator for pH 2,3-4,4.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzopurpurine 4B er en biologisk farvning og pH-indikator for pH 2,3-4,4.
Opløselighed Opløseligt i vand (20 mg
/ml), acetone, ethanol (3 mg/ml), natriumhydroxid og svovlsyre.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 992-59-6
Molekylær formel C34H26N6Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 724.718
MDL nummer MFCD00012410
InChI nøgle SUXCALIDMIIJCK-UHFFFAOYSA-L
Synonym benzopurpurine 4b, benzopurpurin 4b, direct red 2, c.i. direct red 2, amanil purpurine, diphenyl red 4b, hispamin red 4b, direct red dcb, azocard red 4b, diazine red 4b
PubChem CID 13816
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]-3-methylphenyl]-2-methylphenyl]diazenyl]naphthalen-1-sulfonat
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N=NC3=C(C4=CC=CC=C4C(=C3)S(=O)(=O)[O-])N)C)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzopurpurin 4B
Farve Rød
Mængde 100 g
Merck Index 14,1011
Opløselighedsinformation Soluble in water (20mg/ml),acetone,ethanol (3mg/ml),sodium hydroxide,and sulfuric acid.
Formel vægt 724.73
Fysisk form Pulver