Få mere at vide
Benzopurpurin 4B, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Benzopurpurine 4B er en biologisk farvning og pH-indikator for pH 2,3-4,4.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzopurpurine 4B er en biologisk farvning og pH-indikator for pH 2,3-4,4.
Opløselighed Opløseligt i vand (20 mg
/ml), acetone, ethanol (3 mg/ml), natriumhydroxid og svovlsyre.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzopurpurin 4B |
| Farve | Rød |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,1011 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (20mg/ml),acetone,ethanol (3mg/ml),sodium hydroxide,and sulfuric acid. |
| Formel vægt | 724.73 |
| Fysisk form | Pulver |