Få mere at vide
Benzofenon-imin, TRC
Artikelnummer. 30341452
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30341452 25 g
1 options
Artikelnummer. 30341452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28729025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone Imine
CAS 1013-88-3
Molekylær formel C13H11N
Mængde 25 g
Synonym alpha-Phenylbenzenemethanimine, 1,1-Diphenylmethanimine, 1,1-Diphenylmethylenimine, Benzhydrylidenimine, BenzhydrylimineBenzophenone imineBenzophenonimineDiphenylketimineDiphenylmethanimineIminodiphenylmethane
InChI formel InChI=1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SMIL N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn diphenylmethanimin
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Formel vægt 181.0891