Få mere at vide
Benzophenon (Diphenylmethanon), LoGiCal
Artikelnummer. 30463682
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463682 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463682 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0630.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone
CAS 119-61-9
Analyt- eller komponentnavne Benzophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzophenone, Diphenylmethanone, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. H (EP), Phenytoin Imp. A (EP), Phenytoin Sodium Imp. A (EP), Dimenhydrinate Imp. J (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. E (EP), Diphenhydramine Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. H (EP), SKF-3353, Ph Eur Diphenhydramine HCl Impurity E, Dimenhydrinate Impurity J, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity E, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity H, Phenytoin Impurity A, Phenytoin Sodium Impurity A, Diphenhydramine Impurity E, Hydrocodone Impurity H, Phenytoin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Løsningstype Fedt
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn diphenylmethanon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Mængde 10 mg
Formel vægt 182,0732 g/mol