Få mere at vide
Benzophenone-d10, TRC
Artikelnummer. 30335619
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30335619 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30335619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB204982500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone-d10
CAS 22583-75-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 D10 O
Mængde 500 mg
Synonym Methanone, di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Benzophenone-d10 (7CI, 8CI), Di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)methanone (ACI), Methanone, di(phenyl-d5)- (9CI), Bis(pentadeuterophenyl)methanone, Decadeuteriobenzophenone, Perdeuteriobenzophenone, Perdeuterobenzophenone, Benzophenone-D10
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC navn bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 192.2795
Formel vægt 192.1359
Procent renhed >95