Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzophenone azine |
| CAS | 983-79-9 |
| Smeltepunkt | 161.0°C to 162.0°C |
| Molekylær formel | C26H20N2 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| InChI nøgle | VQSIVLYYQQCXAF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | bis(diphenylmethyliden)hydrazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.46 |
| Vis mere |