missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzophenone-4-carboxamidoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzophenone-4-carboxamidoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887352-65-0 |
| Molekylær formel | C17 H17 N O4 S2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO4S2/c1-24(21,22)23-12-11-18-17(20)15-9-7-14(8-10-15)16(19)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,18,20) |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-benzoyl-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.45 |
| Formel vægt | 363.0599 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?