Få mere at vide
Benzophenone-2,3,4,5,6-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzophenone-2,3,4,5,6-d5 |
| CAS | 2694-78-2 |
| Molekylær formel | C13 D5 H5 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methanone, phenylphenyl-2,3,4,5,6-d5- (ACI), Benzophenone-2,3,4,5,6-d5 (6CI, 7CI, 8CI), Methanone, phenylphenyl-d5- (9CI), Phenylphenyl-2,3,4,5,6-d5methanone (ACI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzophenone, 2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzophenone, Phenyl(phenyl-d5)methanone, Benzophenone-2,3,4,5,6-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,3D,4D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccccc2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.249 |
| Formel vægt | 187.105 |