missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzooxazol-2-yl-acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzooxazol-2-yl-acetonitrile |
| CAS | 15344-56-6 |
| Molekylær formel | C9 H6 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2 |
| SMIL | N#CCc1oc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 2-(1,3-benzoxazol-2-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.157 |
| Formel vægt | 158.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?