Få mere at vide
Benzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzonitrile |
| CAS | 100-47-0 |
| Molekylær formel | C7 H5 N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMIL | N#Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vægt | 103.0422 |