Få mere at vide
Benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30337128
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30337128 5 g
1 options
Artikelnummer. 30337128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2046005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzonitrile
CAS 100-47-0
Molekylær formel C7 H5 N
Mængde 5 g
Synonym Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMIL N#Cc1ccccc1
IUPAC navn benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.0422