Få mere at vide
Benzonitrile, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15844051
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15844051 1 L
15824051 100 mL
15834051 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15844051 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8018001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-47-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Tekniske data
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 1.00 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 190°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001770
Mængde 1 L
Synonym Benzonitrile, Phenyl cyanide, Benzonitrile