Få mere at vide
Benzonitrile, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15697700 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15697700 100 mL Glass Bottle 100ml
15607710 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15697700 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. B8959100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-47-0
Molekylær formel C7H5N
Molekylvægt (g/mol) 103.124
MDL nummer MFCD00001770
InChI nøgle JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC navn benzonitrile
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzonitrile
Smeltepunkt -13°C
Farve Colorless
Kogepunkt 191°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel C6H5CN
Mængde 100 mL
FN nummer UN2224
Beilstein 506893
Dampdensitet 3.56 (Air = 1.0)
Formel vægt 103.12g/mol
Damptryk 1 hPa at 20°C
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid