Få mere at vide
Benzonitril, til HPLC
Artikelnummer. 11905651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11905651 100 mL Glasflaske 100ml
11985641 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905651 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 446911000
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-47-0
Molekylær formel C7H5N
Molekylvægt (g/mol) 103.12
InChI nøgle JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC navn benzonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzonitrile
Smeltepunkt -13,0 °C
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 188,0 °C til 191,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CN
Brydningsindeks 1,5270 til 1,5290
Mængde 100 mL
Merck Index 15,1099
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (100 °C). Andre opløseligheder: blandet med de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 1,24 mPa (25 °C)
Formel vægt 103.12
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile