Få mere at vide
Benzonitrile-D5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzonitrile-D5 |
| CAS | 2102-15-0 |
| Molekylær formel | C7 D5 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,4,5,6-d5 (ACI), Benzonitrile-d5 (7CI, 8CI, 9CI), Cyanobenzene-d5, Benzonitrile-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.152 |
| Formel vægt | 108.074 |