Få mere at vide
Benzonitrile-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzonitrile-D5 |
| CAS | 2102-15-0 |
| Molekylær formel | C7 D5 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,4,5,6-d5 (ACI), Benzonitrile-d5 (7 CI, 8 CI, 9 CI), Cyanobenzene-d5, Benzonitrile-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C#N)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.152 |
| Formel vægt | 108.074 g/mol |
| Vis mere |