Få mere at vide
Benzonitril, 99%
Artikelnummer. 11429113
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429113 2500 g 2500g
11374589 100 g 100g
11419113 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429113 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11173.0E
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103,124 g/mol
Benzonitril er et almindeligt anvendt opløsningsmiddel og et mellemprodukt i industrier, der fremstiller lægemidler, parfume, farvestoffer, gummi, tekstiler, harpikser og speciallakker. Det finder anvendelse som en alsidig forløber for mange derivater. Det koordinerer med overgangsmetal for at danne komplekser, der fungerer som syntetiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzonitril er et bredt brugt som opløsningsmiddel og et mellemprodukt i industrier, der fremstiller lægemidler, parfume, farvestoffer, gummi, tekstiler, harpikser og speciallakker. Det finder anvendelse som en alsidig forløber for mange derivater. Det koordinerer med overgangsmetal for at danne komplekser, der fungerer som syntetiske mellemprodukter.
Opløselighed
Blandbar med almindelige organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, klorater, nitrater og plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-47-0
Molekylær formel C7H5N
Molekylvægt (g/mol) 103.124
MDL nummer MFCD00001770
InChI nøgle JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC navn benzonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzonitrile
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 1.007
Kogepunkt 191°C to 193°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.5285
Mængde 2500 g
FN nummer UN2224
Beilstein 506893
Merck Index 14,1097
Opløselighedsinformation Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile