Få mere at vide
Benzonitril, 99%
Beskrivelse
Benzonitril er et almindeligt anvendt opløsningsmiddel og et mellemprodukt i industrier, der fremstiller lægemidler, parfume, farvestoffer, gummi, tekstiler, harpikser og speciallakker. Det finder anvendelse som en alsidig forløber for mange derivater. Det koordinerer med overgangsmetal for at danne komplekser, der fungerer som syntetiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzonitril er et bredt brugt som opløsningsmiddel og et mellemprodukt i industrier, der fremstiller lægemidler, parfume, farvestoffer, gummi, tekstiler, harpikser og speciallakker. Det finder anvendelse som en alsidig forløber for mange derivater. Det koordinerer med overgangsmetal for at danne komplekser, der fungerer som syntetiske mellemprodukter.
Opløselighed
Blandbar med almindelige organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, klorater, nitrater og plast.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzonitrile |
| Smeltepunkt | -13 °C |
| Tæthed | 1.007 |
| Kogepunkt | 191 °C til 193 °C |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5285 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2224 |
| Beilstein | 506893 |
| Merck Index | 14,1097 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzonitrile
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile