Få mere at vide
Benzonitril, 99+%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10025803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10025803 50 mL Glasflaske 50ml
10534111 250 mL Glasflaske 250ml
10248113 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10025803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167670500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 DKK
    360.65 DKK / 50ml
    Spare 52.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-47-0
Molekylær formel C7H5N
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00001770
InChI nøgle JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC navn benzonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzonitrile
Navn note 99+%
Absorbans (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,01 maks. ved 360 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,03 maks. ved 335 nm, 0,15 max ved 310 Nm, 0,3 maks. ved 305 nm, 1 maks. ved 300 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -13,0 °C
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 188,0 °C til 191,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CN
Brydningsindeks 1,5270 til 1,5290
Mængde 50 mL
Beilstein 09, 275
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Merck Index 15, 1099
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (100 °C). Andre opløseligheder: blandet med de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 1,24 mPa (25 °C)
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99+%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile