Få mere at vide
Benzonitril, 99%, ren
Artikelnummer. 10030560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10030560 1 L Glasflaske 1 L
10398603 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10030560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 DKK
    488.65 DKK / 1 L
    Spare 106.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-47-0
MDL nummer MFCD00001770
InChI nøgle JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC navn benzonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzonitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -13,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 188,0 °C til 191,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5N
Lineær formel C6H5CN
Brydningsindeks 1,5270 til 1,5290
Mængde 1 L
Beilstein 09, 275
Merck Index 15, 1099
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (100 °C). Andre opløseligheder: blandet med de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Viskositet 1,24 mPa (25 °C)
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile